Läs mer
N1,N2-Bis[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1,2-benzenedicarboxamide, Mikromol™
Beskrivning
N1,N2-Bis[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1,2-benzenedicarboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1,N2-bis[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-1,2-benzenedicarboxamide |
| CAS | 1365267-36-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N1,N2-bis[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-1,2-benzenedicarboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C36 H36 N6 O10 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N1,N2-bis[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1,2-benzenedicarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C36H36N6O10/c43-31-21-49-15-13-39(31)23-5-9-25(10-6-23)41-19-27(51-35(41)47)17-37-33(45)29-3-1-2-4-30(29)34(46)38-18-28-20-42(36(48)52-28)26-11-7-24(8-12-26)40-14-16-50-22-32(40)44/h1-12,27-28H,13-22H2,(H,37,45)(H,38,46)/t27-,28-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O)c4ccccc4C(=O)NC[C@H]5CN(C(=O)O5)c6ccc(cc6)N7CCOCC7=O |
| IUPAC-namn | 1-N,2-N-bis[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]benzene-1,2-dicarboxamide |
| Visa mer |