Läs mer
N1,N3-bis(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl)isophthalamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1,N3-bis(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl)isophthalamide |
| CAS | 42774-15-2 |
| Molekylformel | C26H42N4O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42N4O2/c1-23(2)13-19(14-24(3,4)29-23)27-21(31)17-10-9-11-18(12-17)22(32)28-20-15-25(5,6)30-26(7,8)16-20/h9-12,19-20,29-30H,13-16H2,1-8H3,(H,27,31)(H,28,32) |
| LEDER | CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)NC(=O)c2cccc(c2)C(=O)NC3CC(C)(C)NC(C)(C)C3 |
| IUPAC-namn | 1-N,3-N-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)benzene-1,3-dicarboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.64 |
| Formel vikt | 442.3308 |