missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N1,N3-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N1,N3-dimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 63434-11-7 |
| Molekylformel | C25 H38 N2 O4 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38N2O4.2ClH/c1-26(16-12-20-8-10-22(28-3)24(18-20)30-5)14-7-15-27(2)17-13-21-9-11-23(29-4)25(19-21)31-6;;/h8-11,18-19H,7,12-17H2,1-6H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCN(C)CCc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC |
| IUPAC-namn | N,N'-bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 503.5021 |
| Formel vikt | 502.2365 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?