Läs mer
N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31432897
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31432897 250 mg
31432250 1 g
31425898 100 mg
31430890 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31432897 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD134795250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide
CAS 66108-95-0
Molekylformel C19H26I3N3O9
MDL-nummer MFCD00077732
Kvantitet 250 mg
LEDER O=C(C1=C(I)C(N(C(C)=O)CC(O)CO)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)NCC(O)CO
Molekylvikt (g/mol) 821.14
Procent renhet 98%