Läs mer
N1,N8-Diacetylspermidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1,N8-Diacetylspermidine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23N3O2/c1-10(15)13-8-4-3-6-12-7-5-9-14-11(2)16/h12H,3-9H2,1-2H3,(H,13,15)(H,14,16) |
| Formel vikt | 229.179 |
| Procent renhet | >95% |