Läs mer
N1-Nornicergoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Demethylnicergoline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24BrN3O3/c1-27-12-14(13-30-22(28)16-6-17(24)11-25-9-16)8-23(29-2)18-4-3-5-19-21(18)15(10-26-19)7-20(23)27/h3-6,9-11,14,20,26H,7-8,12-13H2,1-2H3/t14-,20-,23+/m1/s1 |
| Formel vikt | 469.1001 |
| Procent renhet | >95% |