missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N1,O2'-Dimethyladenosine Monohydriodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1,O2'-Dimethyladenosine Monohydriodide |
| CAS | 59867-24-2 |
| Molekylformel | C21 H23 Cl F N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Methyl-2'-O-methyl-adenosine Monohydriodide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23ClFNO3/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(27,15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2 |
| LEDER | OC1(CCN(=O)(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxo-1λ5-azinan-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.864 |
| Formel vikt | 391.135 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?