Läs mer
N1,O2'-dimetyladenosin, TRC
Produktkod. 30012717
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012717 1 mg
30004841 5 mg
30012709 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012717 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4474101MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91101-00-7
Molekylformel C12H17N5O4
Molekylvikt (g/mol) 295.29
Synonym 1-Methyl-2'-O-methyladenosine, 2'-O-Methyl-1-methyladenosine;
LEDER O[C@H]1[C@@H](OC)[C@H](N2C(N=CN(C)C3=N)=C3N=C2)O[C@@H]1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1,O2'-Dimethyladenosine
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H19N5O4/c1-16-4-15-11-7(10(16)13)14-5-17(11)12-9(20-2)8(19)6(3-18)21-12/h5-6,8-9,12-13,15,18-19H,3-4H2,1-2H3/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formel vikt 295.1281