Läs mer
Elma™ Lab Clean N10 koncentrerat rengöringsmedel
Produktkod. 11862681
Change view
Volym (metrisk):
1 l
2,5 l
10 l
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11862681 2,5 l 2.5 L
11872681 10 l 10 L
10411245 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11862681 Leverantör Elma™ Leverantörsnummer 8000076
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning med laboratorieartiklar tillverkade av metall, inklusive aluminium och lätta legeringar, glas, keramik eller plast. Elma™ Lab Clean N10 Concentrated Cleaner tar försiktigt bort emulsioner och kalkavlagringar av tvål och förhindrar återavlagring.
  • pH-neutralt rengöringsmedel
  • Också ett utmärkt val för rengöring av glas
  • Testa alltid kompatibiliteten för Elma Lab Clean N10 med magnesiumlegeringar före användning
Specifikationer
Produkttyp Lab Clean N10 Cleaner
pH 8.2
Certifikat och efterlevnad Bilaga III, EG 648/2004
Sammansättning Anjoniska ytaktiva ämnen 5 till 15 %, nonjoniska ytaktiva ämnen 5 till 15 %, fosfater< 5 %, polykarboxylater &l
Koncentration Ultraljudsenhet 2%, diskmaskin 1%
Behållartyp Flaska
Innehåll och lagring 5 °C till 30 °C
För användning med (applikation) För dopp- och stänkrengöring av instrument i laboratorier och verkstäder
Volym (metrisk) 2,5 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • elma lab clean N10 (ELC N10)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: isotridecanol ethoxylated, C10 fatty alcohol ethoxylated, sodium cumenesulphonate, potassium cumenes