missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N10-Methyl Pteroic Acid, TRC

Produktkod. 30473948
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473948 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30473948 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32626550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N(10)-Methylpteroic Acid
CAS 5623-18-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 H14 N6 O3
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-[[(2-amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoic acid, N(10)-methylpteroic acid, Benzoic acid, 4-[[(2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]-, Benzoic acid, 4-[[(2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]- (9CI), Benzoic acid, p-[[(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]methylamino]- (8CI), Metfol-B, NSC 408937, Pteroic acid, N10-methyl-, Methotrexate Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C15H14N6O3/c1-21(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-17-12-11(18-9)13(22)20-15(16)19-12/h2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H3,16,17,19,20,22)
LEDER CN(Cc1cnc2NC(=NC(=O)c2n1)N)c3ccc(cc3)C(=O)O
IUPAC-namn 4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 326.31
Formel vikt 326.1127
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.