missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N10-Monodesmethyl Rizatriptan-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N10-Monodesmethyl Rizatriptan-d3 |
| CAS | 1215678-02-6 |
| Molekylformel | C14H14D3N5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-(Methyl-d3)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indole-3-ethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N5/c1-15-5-4-12-7-17-14-3-2-11(6-13(12)14)8-19-10-16-9-18-19/h2-3,6-7,9-10,15,17H,4-5,8H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NCCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)CN3C=NC=N3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.34 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?