Läs mer
N10-Monodesmethyl Rizatriptan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N10-Monodesmethyl Rizatriptan |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N5/c1-15-5-4-12-7-17-14-3-2-11(6-13(12)14)8-19-10-16-9-18-19/h2-3,6-7,9-10,15,17H,4-5,8H2,1H3 |