Läs mer
Macherey-Nagel™ N11 aluminiumförslutning
Produktkod. 10043197 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färg:
Silver
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10043197
Brand: Macherey-Nagel™ 702730
Bara null kvar
Specifikationer
Färg Silver
Material Aluminium, FEP, Gummi
Septum Rött gummi / FEP färglös
Kvantitet 100 Pk.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Crimp Cap