missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N2-(1-Ethylpropyl)-4,5-dimethyl-3-nitro-1,2-benzenediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-(1-Ethylpropyl)-4,5-dimethyl-3-nitro-1,2-benzenediamine |
| CAS | 66382-22-7 |
| Molekylformel | C13H21N3O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N3O2/c1-5-10(6-2)15-12-11(14)7-8(3)9(4)13(12)16(17)18/h7,10,15H,5-6,14H2,1-4H3 |
| LEDER | NC1=C(NC(CC)CC)C([N+]([O-])=O)=C(C)C(C)=C1 |
| IUPAC-namn | 4,5-dimethyl-6-nitro-N1-(pentan-3-yl)benzene-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.32 |
| Formel vikt | 251.16 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?