Läs mer
N2-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)pyrimidine-2,4-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)pyrimidine-2,4-diamine |
| CAS | 1226500-02-2 |
| Molekylformel | C26 H23 Cl N10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N2-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Pyrimidinediamine','N2-(2-chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)- (ACI), N2-(2-Chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-2,4-pyrimidinediamine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23ClN10/c1-15-19-7-5-17(13-21(19)33-35(15)3)30-23-9-11-29-26(31-23)37(24-10-12-28-25(27)32-24)18-6-8-20-16(2)36(4)34-22(20)14-18/h5-14H,1-4H3,(H,29,30,31) |
| LEDER | Cc1c2ccc(Nc3ccnc(n3)N(c4ccc5c(C)n(C)nc5c4)c6ccnc(Cl)n6)cc2nn1C |
| IUPAC-namn | 2-N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-2-N,4-N-bis(2,3-dimethylindazol-6-yl)pyrimidine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.981 |
| Formel vikt | 510.18 |