Läs mer
N2-(3-Aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methylquinazoline-2,4-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine |
| CAS | 76362-29-3 |
| Molekylformel | C14 H21 N5 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,4-Quinazolinediamine','N2-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-, N2-(3-Aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-2,4-quinazolinediamine, 3-[N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylamino]-1-propanamine, N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-me |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N5O2/c1-19(6-4-5-15)14-17-10-8-12(21-3)11(20-2)7-9(10)13(16)18-14/h7-8H,4-6,15H2,1-3H3,(H2,16,17,18) |
| LEDER | COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCN |
| IUPAC-namn | 2-N-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-2-N-methylquinazoline-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.349 |
| Formel vikt | 291.17 |