Läs mer
N2-[4-(Dietylamino)butyl]-6-(3,5-dimetoxifyrenyl)-pyrido[2,3-d]pyrimidin-2,7-diamin, TRC
Produktkod. 30381646
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30381646 100 mg
1 options
Produktkod. 30381646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD443570100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N2-[4-(Diethylamino)butyl]-6-(3,5-dimethoxyphenyl)-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7-diamine
CAS 862370-79-4
Molekylformel C23H32N6O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H32N6O2/c1-5-29(6-2)10-8-7-9-25-23-26-15-17-13-20(21(24)27-22(17)28-23)16-11-18(30-3)14-19(12-16)31-4/h11-15H,5-10H2,1-4H3,(H3,24,25,26,27,28)
LEDER CCN(CC)CCCCNc1ncc2cc(c(N)nc2n1)c3cc(OC)cc(OC)c3
Molekylvikt (g/mol) 424.54