missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N2-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-[2-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]ethyl]-N1-methyl-1,2-ethanediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-[2-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]ethyl]-N1-methyl-1,2-ethanediamine |
| CAS | 1391426-22-4 |
| Molekylformel | C23H23Cl2N5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N2-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-[2-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]ethyl]-N1-methyl-1,2-ethanediamine (ACI), Lys 01 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23Cl2N5/c1-30(12-10-28-20-6-8-26-22-14-16(24)2-4-18(20)22)13-11-29-21-7-9-27-23-15-17(25)3-5-19(21)23/h2-9,14-15H,10-13H2,1H3,(H,26,28)(H,27,29) |
| LEDER | ClC1=CC2=NC=CC(NCCN(C)CCNC3=C(C=CC(Cl)=C4)C4=NC=C3)=C2C=C1 |
| IUPAC-namn | N1-(7-chloroquinolin-4-yl)-N2-(2-((7-chloroquinolin-4-yl)amino)ethyl)-N2-methylethane-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.37 |
| Formel vikt | 439.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?