Läs mer
N2,9-Diacetylguanin, TRC
Produktkod. 30351986
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30351986 25 g
1 options
Produktkod. 30351986 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD33500025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N 2,9-Diacetylguanine
CAS 3056-33-5
Molekylformel C9 H9 N5 O3
Kvantitet 25 g
Synonym Acyclovir Impurity L
InChI formel InChI=1S/C9H9N5O3/c1-4(15)11-9-12-7-6(8(17)13-9)10-3-14(7)5(2)16/h3H,1-2H3,(H2,11,12,13,15,17)
LEDER CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2C(=O)C)C(=O)N1
IUPAC-namn N-(9-acetyl-6-oxo-1H-purin-2-yl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 235.2
Formel vikt 235.0705