Läs mer
N2-Acetyl Acyclovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl]acetamide |
| CAS | 110104-37-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H13 N5 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-[9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl]acetamide, Aciclovir Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(17)12-10-13-8-7(9(18)14-10)11-4-15(8)5-19-3-2-16/h4,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14,17,18) |
| LEDER | CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | N-[9-(2-hydroxyethoxymethyl)-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.24 |
| Visa mer |