Läs mer
N2-acetyl-L-asparagin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-Acetyl-L-asparagine |
| CAS | 4033-40-3 |
| Molekylformel | C6H10N2O4 |
| Synonym | N-Acetyl-L-asparagine, N-Acetylasparagine, N2-Acetylasparagine, NSC 186895alpha-N-Acetyl-L-asparagine; |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O4/c1-3(9)8-4(6(11)12)2-5(7)10/h4H,2H2,1H3,(H2,7,10)(H,8,9)(H,11,12)/t4-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-acetamido-4-amino-4-oxobutanansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.15 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 174.0641 |
| Visa mer |