Läs mer
N2-Acetylguanine, Mikromol™
Beskrivning
N2-Acetylguanine, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-Acetylguanine |
| CAS | 19962-37-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N2-Acetylguanine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H7 N5 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-(6,9-Dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl)acetamide, Acetamide, N-(1,6-dihydro-6-oxopurin-2-yl)- (8CI), Acetamide, N-(6,7-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl)- (9CI), Guanine, N-acetyl- (6CI), 2-Acetylamino-6-hydroxypurine, 2-N-Acetylguanine, N-Acetylguanine, N2-Acetylguanine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N5O2/c1-3(13)10-7-11-5-4(6(14)12-7)8-2-9-5/h2H,1H3,(H3,8,9,10,11,12,13,14) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=O)NC1=Nc2[nH]cnc2C(=O)N1 |
| Visa mer |