Läs mer
N2-Benzoylguanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-Benzoylguanosine |
| CAS | 3676-72-0 |
| Molekylformel | C17 H17 N5 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N5O6/c23-6-9-11(24)12(25)16(28-9)22-7-18-10-13(22)19-17(21-15(10)27)20-14(26)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9,11-12,16,23-25H,6H2,(H2,19,20,21,26,27)/t9-,11-,12-,16-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC(=Nc23)NC(=O)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | N-[9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.35 |
| Formel vikt | 387.1179 |