Läs mer
N2-Boc-D-glutamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-Boc-D-glutamine |
| CAS | 61348-28-5 |
| Molekylformel | C10H18N2O5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-glutamine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-glutamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-5-amino-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.26 |
| Formel vikt | 246.1216 |