Läs mer
N2'-Deacetyl-N2'-[3-(methylthio)-1-oxopropyl]-maytansine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2'-Deacetyl-N2'-[3-(methylthio)-1-oxopropyl]-maytansine |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H50ClN3O10S/c1-20-11-10-12-27(47-8)36(45)19-26(48-34(44)38-36)21(2)32-35(4,50-32)28(49-33(43)22(3)39(5)29(41)13-14-51-9)18-30(42)40(6)24-16-23(15-20)17-25(46-7)31(24)37/h10-12,16-17,21-22,26-28,32,45H,13-15,18-19H2,1-9H3,(H,38,44)/b12-10+,20-11+/t21-,22+,26+,27-,28+,32+,35+,36+/m1/s1 |
| Formel vikt | 751.29 |