missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N2-Lauroyl-L-glutamine-d23, TRC

Produktkod. 30470248
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470248 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30470248 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17865210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N2-Lauroyl-L-glutamine-d23
CAS 1795786-88-7
Molekylformel C17H9D23N2O4
Kvantitet 10 mg
Synonym N2-(1-Oxododecyl-d23)-L-glutamine
InChI formel InChI=1S/C17H32N2O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)19-14(17(22)23)12-13-15(18)20/h14H,2-13H2,1H3,(H2,18,20)(H,19,21)(H,22,23)/t14-/m0/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-5-amino-5-oxo-2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosadeuteriododecanoylamino)pentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 351.59
Formel vikt 351.3806
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.