missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N2-Losartanyl-losartan (Losartan Impurity) Potassium Salt, TRC

Produktkod. 30472883
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472883 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30472883 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4706152.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Potassium 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]tetrazol-2-yl]methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]tetrazolide
CAS 212316-88-6
Molekylformel C44 H43 Cl2 N12 O . K
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 5-[4'-({2-Butyl-5-[(5-{4'-[(2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl}-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-4-chloro-1H-imidazol-1-yl}methyl)biphenyl-2-yl]tetrazol potassium salt, Losartan Potassium Imp M (EP) as Potassium Salt
InChI formel InChI=1S/C44H43Cl2N12O.K/c1-3-5-15-39-47-41(45)37(56(39)25-29-17-21-31(22-18-29)33-11-7-9-13-35(33)43-49-53-54-50-43)27-58-52-44(51-55-58)36-14-10-8-12-34(36)32-23-19-30(20-24-32)26-57-38(28-59)42(46)48-40(57)16-6-4-2;/h7-14,17-24,59H,3-6,15-16,25-28H2,1-2H3;/q-1;+1
LEDER [K+].CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(Cc5c(Cl)nc(CCCC)n5Cc6ccc(cc6)c7ccccc7c8nnn[n-]8)n4
IUPAC-namn potassium;[2-butyl-3-[[4-[2-[2-[[2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1,2,3-triaza-4-azanidacyclopenta-2,5-dien-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methyl]tetrazol-5-yl]phenyl]phenyl]methyl]-5-chloroimidazol-4-yl]methanol
Molekylvikt (g/mol) 865.9
Formel vikt 864.2697
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.