Läs mer
N2-Methyl-2’-deoxyguanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-Methyl-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 19916-77-9 |
| Molekylformel | C11H15N5O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2'-Deoxy-N-methylguanosine, INX 09146, N-Methyl-2'-deoxyguanosine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O4/c1-12-11-14-9-8(10(19)15-11)13-4-16(9)7-2-5(18)6(3-17)20-7/h4-7,17-18H,2-3H2,1H3,(H2,12,14,15,19)/t5-,6+,7+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(NC)=N3)=O)C[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | 9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-(methylamino)-1H-purin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.27 |
| Formel vikt | 281.1124 |