Läs mer
N2-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Mikromol™
Beskrivning
N2-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine |
| CAS | 213745-86-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N2-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H20 N4 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Trimethoprim Imp. A (EP), N2-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Trimethoprim Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N4O3/c1-17-15-18-8-10(14(16)19-15)5-9-6-11(20-2)13(22-4)12(7-9)21-3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H3,16,17,18,19) |
| LEDER | CNc1ncc(Cc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)c(N)n1 |
| IUPAC-namn | 2-N-methyl-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine |
| Visa mer |