Läs mer
N2-metyl-5-(trifluormetyl)-1,3,4-tiadiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10602643
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10602643 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10334242 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10602643 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD05460EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 25366-22-7
Molekylformel C4H4F3N3S
Molekylvikt (g/mol) 183.15
MDL-nummer MFCD00042321
InChI-nyckel ARAFQFMXQDBEPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-methylamino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, n2-methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-methylamino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, n-methyl-5-trifluoromethyl, 1,3,4-thiadiazol-2-amine,n-methyl-5-trifluoromethyl, methyl 5-trifluoromethyl 1,3,4-thiadiazol-2-yl amine, maybridge1_002895, methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazol-2-yl-amine
PubChem CID 2775323
IUPAC-namn N-metyl-5-(trifluormetyl)-1,3,4-tiadiazol-2-amin
LEDER CNC1=NN=C(S1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 183.16
Procent renhet 97%