Läs mer
N2-metyl Alfuzosin, TRC
Produktkod. 30006932
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30006932 2.5 mg 2.5mg
30005729 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006932 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2766502.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72104-34-8
Molekylformel C19 H27 N5 O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 425.91
Synonym Alfuzosin Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)amino]propyl]-N-methyltetrahydrofuran-2-carboxamide Hydrochloride
IUPAC-namn N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxyquinazolin-2-yl)amino]propyl]-N-metyloxolane-2-karboxamid; hydroklorid
LEDER Cl.COc1cc2nc(NCCCN(C)C(=O)C3CCCO3)nc(N)c2cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N2-Methyl Alfuzosin Hydrochloride
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(18(25)14-6-4-9-28-14)8-5-7-21-19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H3,20,21,22,23);1H
Formel vikt 425.183