Läs mer
N2-Methyl Trimethoprim (Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N4O3/c1-17-15-18-8-10(14(16)19-15)5-9-6-11(20-2)13(22-4)12(7-9)21-3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H3,16,17,18,19) |
| Formel vikt | 304.1535 |