Läs mer
N2-Methylguanosine, MedChemExpress
Produktkod. 16484508
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484508 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 16484508 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111647
MedChemExpress N2-methylguanosine is a modified nucleoside that occurs at several specific locations in many tRNA's.
N2-methylguanosine is a modified nucleoside that occurs at several specific locations in many tRNA's.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N2-Methylguanosine
CAS 2140-77-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H15N5O5
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 7.69 mg/mL (25.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(NC)NC3=O)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 297.27
Formel vikt 297.27
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder