Läs mer
N2,N2-Dimethylguanosine, MedChemExpress
Produktkod. 16497477
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16497477 5 mg
1 options
Produktkod. 16497477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113137
MedChemExpress N2,N2-Dimethylguanosine is an urinary nucleoside, a primary degradation product of tRNA.
N2,N2-Dimethylguanosine is an urinary nucleoside, a primary degradation product of tRNA.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N2,N2-Dimethylguanosine
CAS 2140-67-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H17N5O5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 15 mg/mL (48.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N(C)C)NC3=O)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 311.29
Formel vikt 311.29
Procent renhet 99.31%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death