missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N2',N2' ' '-[Dithiobis(1-oxo-3,1-propanediyl)]bis[N2'-deacetyl- maytansine, TRC

Produktkod. 30011168
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011168 25 mg
30008389 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011168 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49418525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 905449-88-9
Molekylformel C70H94Cl2N6O20S2
Molekylvikt (g/mol) 1474.56
Synonym DM1 Dimer
LEDER O=C(C[C@H](OC([C@H](C)N(C)C(CCSSCCC(N(C)[C@@H](C)C(O[C@H]([C@@]([C@H]1[C@@H]2C)(O1)C)CC(N(C)C3=CC(C/C(C)=C/C=C/[C@@H](OC)[C@]4(O)NC(O[C@H]2C4)=O)=CC(OC)=C3Cl)=O)=O)=O)=O)=O)[C@@]([C@H]5[C@@H]6C)(O5)C)N(C)C7=CC(C/C(C)=C/C=C/[C@@H](OC)[C@]8(O)NC(O[C@H]6C8)=O)=CC(OC)=C7Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N2',N2' ' '-[Dithiobis(1-oxo-3,1-propanediyl)]bis[N2'-deacetyl-maytansine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C70H94Cl2N6O20S2/c1-37-19-17-21-51(91-15)69(87)35-49(93-65(85)73-69)39(3)61-67(7,97-61)53(33-57(81)77(11)45-29-43(27-37)31-47(89-13)59(45)71)95-63(83)41(5)75(9)55(79)23-25-99-100-26-24-56(80)76(10)42(6)64(84)96-54-34-58(82)78(12)46-30-44(32-48(90-14)60(46)72)28-38(2)20-18-22-52(92-16)70(88)36-50(94-66(86)74-70)40(4)62-68(54,8)98-62/h17-22,29-32,39-42,49-54,61-62,87-88H,23-28,33-36H2,1-16H3,(H,73,85)(H,74,86)/b21-17+,22-18+,37-19+,38-20+/t39-,40-,41+,42+,49+,50+,51-,52-,53+,54+,61-,62-,67+,68+,69+,70+/m1/s1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.