missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N2,N5-Dibenzoyl-4-oxo-L-ornithine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2,N5-Dibenzoyl-4-oxo-L-ornithine Methyl Ester |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2O5/c1-27-20(26)17(22-19(25)15-10-6-3-7-11-15)12-16(23)13-21-18(24)14-8-4-2-5-9-14/h2-11,17H,12-13H2,1H3,(H,21,24)(H,22,25)/t17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 368.1372 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?