Läs mer
N2,N5-Dibenzoyl-4-oxo-L-ornithine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2,N5-Dibenzoyl-4-oxo-L-ornithine Methyl Ester |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2O5/c1-27-20(26)17(22-19(25)15-10-6-3-7-11-15)12-16(23)13-21-18(24)14-8-4-2-5-9-14/h2-11,17H,12-13H2,1H3,(H,21,24)(H,22,25)/t17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 368.1372 |