Läs mer
N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine tert-Butyl Ester |
| CAS | 112157-39-8 |
| Molekylformel | C18H28N2O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O4/c1-18(2,3)24-16(21)15(11-7-8-12-19)20-17(22)23-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13,19H2,1-3H3,(H,20,22)/t15-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC([C@H](CCCCN)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O |
| IUPAC-namn | tert-butyl ((benzyloxy)carbonyl)-L-lysinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.43 |
| Formel vikt | 336.2 |