Läs mer
N2-[(fenylmetoxi)karbonyl]-L-lysin, TRC
Produktkod. 30411015
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30411015 10 g
1 options
Produktkod. 30411015 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33570510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine
CAS 2212-75-1
Molekylformel C14H20N2O4
Kvantitet 10 g
Synonym N2-Carboxy-L-lysine N-Benzyl Ester, N2-Carboxy-lysine N-Benzyl Ester, L-N2-carboxy-Lysine N2-benzyl Ester, N-alpha-Benzyloxycarbonyl-L-lysine, N-alpha-Carbobenzoxy-L-lysine, N2-Benzyloxycarbonyl-L-lysine, N2-Benzyloxycarbonyllysine, N2-Carboxylysine N2-benzyl Ester, Nalpha-(Benzyloxycarbonyl)lysine, alpha-Carbobenzoxy-L-lysine, alpha-N-Benzyloxycarbonyl-L-lysine, Z-Lys-OH
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O4/c15-9-5-4-8-12(13(17)18)16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
LEDER NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-6-amino-2-(fenylmetoxykarbonylamino)hexansyra
Molekylvikt (g/mol) 280.32
Formel vikt 280.1423