missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N2-(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-N8-trifluoroacetyl-L-lysine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-N8-trifluoroacetyl-L- |
| CAS | 116169-90-5 |
| Molekylformel | C20 H27 F3 N2 O5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N2-(1S-Ethoxycarbonyl-3-Phenylpropyl)-N6-Trifluoroacetyl-L-Lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27F3N2O5/c1-2-30-18(28)16(12-11-14-8-4-3-5-9-14)25-15(17(26)27)10-6-7-13-24-19(29)20(21,22)23/h3-5,8-9,15-16,25H,2,6-7,10-13H2,1H3,(H,24,29)(H,26,27)/t15-,16-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-6-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.43 |
| Formel vikt | 432.1872 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?