Läs mer
N2-t-Boc-N6-(biotinamido-6-N-caproylamido)lysin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-t-Boc-N6-(biotinamido-6-N-caproylamido)lysine |
| CAS | 102910-26-9 |
| Molekylformel | C27 H47 N5 O7 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H47N5O7S/c1-27(2,3)39-26(38)30-19(24(35)36)12-8-10-16-29-20(33)13-5-4-9-15-28-21(34)14-7-6-11-18-17-40-23-22(18)31-25(37)32-23/h18-19,22-23H,4-17H2,1-3H3,(H,28,34)(H,29,33)(H,30,38)(H,35,36)(H2,31,32,37)/t18-,19+,22-,23+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1CS[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-6-[6-[5-[(3aS,6S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,5,6,6a-hexahydrotieno[2,3-d]imidazol-6-yl]pentanoylamino]hexanoylamino]-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 585.76 |
| Formel vikt | 585.3196 |