missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N3-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,3-diamine (Secaquine), TRC

Produktkod. 30483540
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483540 100 mg
30471260 25 mg
30481336 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30483540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM910003100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2732404-25-8
Molekylformel C15 H21 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 259.347
Synonym Secaquine
IUPAC-namn 3-N-(6-methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,3-diamine
LEDER CCC(CCN)Nc1cc(OC)cc2cccnc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N3-(6-Methoxyquinolin-8-Yl)Pentane-1,3-Diamine (Secaquine)
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O/c1-3-12(6-7-16)18-14-10-13(19-2)9-11-5-4-8-17-15(11)14/h4-5,8-10,12,18H,3,6-7,16H2,1-2H3
Formel vikt 259.168
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.