Läs mer
N3-Benzyl-2-chloronicotinamide, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10017769 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10017769 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10017769 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438300050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N3-Benzyl-2-chloronicotinamide
CAS 65423-28-1
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 117.6°C to 120.8°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C13H11ClN2O
MDL-nummer MFCD00831758
Kvantitet 5 g
Synonym n-benzyl-2-chloronicotinamide, n3-benzyl-2-chloronicotinamide, nicotinamide, n-benzyl-2-chloro, 2-chloro 3-pyridyl-n-benzylcarboxamide, n-benzyl-2-chloro-nicotinamide, acmc-1b64n, n-phenylmethyl-2-chloronicotinic acid amide, 3-pyridinecarboxamide,2-chloro-n-phenylmethyl
InChI-nyckel XSXUVPQJEQBSSO-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=NC=CC=C1C(=O)NCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn N-benzyl-2-chloropyridine-3-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 246.69
PubChem CID 2794855
Formel vikt 246.7
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N3-Benzyl-2-chloronicotinamide
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.