missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N3-(Benzyl-D7)-Adenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N3-(Benzyl-D7)-Adenine |
| CAS | 147028-87-3 |
| Molekylformel | C12 D7 H4 N5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 6[2H7]benzylaminopurine, 2H-BA, 3-(Phenyl-d5-methyl-d2)-3H-purin-6-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N5/c13-11-10-12(15-7-14-10)17(8-16-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2 |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])n2cnc(N)c3ncnc23 |
| IUPAC-namn | 3-[dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]purin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.29 |
| Formel vikt | 232.1454 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?