Läs mer
N3-Ethylthymidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N3-Ethylthymidine |
| CAS | 21473-40-5 |
| Molekylformel | C12H18N2O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Ethyl-thymidine, 3-Ethylthymidin, N3-EtdT, N3-Ethyldeoxythymidine, N3-Ethylthymidine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O5/c1-3-13-11(17)7(2)5-14(12(13)18)10-4-8(16)9(6-15)19-10/h5,8-10,15-16H,3-4,6H2,1-2H3/t8-,9+,10+/m0/s1 |
| LEDER | O=C(C(C)=CN1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2)N(CC)C1=O |
| IUPAC-namn | 3-ethyl-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.28 |
| Formel vikt | 270.12 |