missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N3-Methylalbendazole, Mikromol™

Produktkod. 30049538
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049538 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049538 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0382.090025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N3-Methylalbendazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N3-Methylalbendazole
CAS 1149360-33-7
Analyt- eller komponentnamn N3-Methylalbendazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H17 N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-[1-Methyl-6-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester, N3-Methylalbendazole
InChI formel InChI=1S/C13H17N3O2S/c1-4-7-19-9-5-6-10-11(8-9)16(2)12(14-10)15-13(17)18-3/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3,(H,14,15,17)
LEDER CCCSc1ccc2nc(NC(=O)OC)n(C)c2c1
IUPAC-namn methyl N-(1-methyl-6-propylsulfanylbenzimidazol-2-yl)carbamate
Molekylvikt (g/mol) 279.36
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 279.1041 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.