Läs mer
N3-Methylcytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N3-Methylcytidine |
| CAS | 2140-64-9 |
| Molekylformel | C10H15N3O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O5/c1-12-6(11)2-3-13(10(12)17)9-8(16)7(15)5(4-14)18-9/h2-3,5,7-9,11,14-16H,4H2,1H3/t5-,7-,8-,9-/m1/s1 |
| LEDER | CN1C(=N)C=CN(C1=O)[C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O)O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-imino-3-methylpyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.24 |
| Formel vikt | 257.1012 |