missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N3-Methylthymidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N3-Methylthymidine |
| CAS | 958-74-7 |
| Molekylformel | C11H16N2O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O5/c1-6-4-13(11(17)12(2)10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h4,7-9,14-15H,3,5H2,1-2H3/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| LEDER | CN1C(=O)N(C=C(C)C1=O)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3,5-dimethylpyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.26 |
| Formel vikt | 256.1059 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?