missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress N3-PEG3-CH2COOH

Produktkod. 16407836
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
16407836 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16407836 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY42637

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress N3-PEG3-CH2COOH (PROTAC Linker 14) is a PEG-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.

Specifikationer

Molekylvikt (g/mol) 233.22 g/mol
CAS 172531-37-2
Innehåll och lagring Pure form -20°C 3 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Kvantitet 100 mg
Synonym PROTAC Linker 14
Mål HBV
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.