Läs mer
N33-TEG-COOH, MedChemExpress
Produktkod. 16495146
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16495146 100 mg
1 options
Produktkod. 16495146 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108370
MedChemExpress N33-TEG-COOH (N3-TEG-COOH) is a PEG-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
N33-TEG-COOH (N3-TEG-COOH) is a PEG-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N33-TEG-COOH
CAS 201467-81-4
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H19N3O6
Kvantitet 100 mg
Synonym N3-TEG-COOH 14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoic acid
Löslighetsinformation Ethanol : 100 mg/mL (360.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (360.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Molekylvikt (g/mol) 277.27
Formel vikt 277.27
Procent renhet 96.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death